Learn More
Invitrogen™ Tubes microfuges antiadhésifs, exemptes de RNase
Ces microtubes sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase.
123.00€ - 204.00€
Spécification
Couleur | Transparents |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
Gamme de produits | Ambion™ |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de surface | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de surface | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10259544
|
Invitrogen™
AM12350 |
0,5 ml | Graduated, low-binding | 500 tubes |
152.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10499034
|
Invitrogen™
AM12300 |
0,5 ml | Graduated | 1000 tubes |
204.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10676825
|
Invitrogen™
AM12450 |
1,5 ml | Graduated, low-binding | 250 tubes |
123.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10409044
|
Invitrogen™
AM12400 |
1,5 ml | Graduated | 500 tubes |
149.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10318574
|
Invitrogen™
AM12475 |
2 ml | Graduated, low-binding | 250 tubes |
129.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10371235
|
Invitrogen™
AM12425 |
2 ml | Graduated | 500 tubes |
147.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Descripción
Les tubes à microcentrifuger Ambion™ sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase.
Ces microtubes sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase. Leur conception intègre une étanchéité positive qui résiste à des températures comprises entre -90°C et +120°C. Ils sont en outre marqués d’une graduation pratique.
Especificaciones
Transparents | |
Conserver à température ambiante. | |
Température ambiante | |
Autoclavable | |
Oui |
Polypropylène | |
Ambion™ | |
Sans DNase, sans RNase | |
Bouchon à clipser | |
Tube de microcentrifugation exempt de RNase |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.