Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
64.02€ - 593.96€
Identifiants chimiques
CAS 13826-86-3
Formule moléculaire BF4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 132.81
Numéro MDL MFCD00011432
Clé InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
CID PubChem 11073463
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11479586
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20167.06
5 g
64.02€
5g
11489586
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20167.14
25 g
212.06€
25g
11499586
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20167.22
100 g
593.96€
100g
Description
Description
Nitronium tetrafluoroborate has been shown to be a versatile nitrating agent for nitrogen compounds, giving the corresponding N-nitro derivative when reacted with secondary aliphatic amines, an acyl aliphatic amine, a carbamate ester: a diacyl amine and primary amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été démontré que le tétrafluoroborate de nitronium est un agent de nitration polyvalent pour les composés azotés, donnant le dérivé de N-nitro correspondant en réaction avec les amines aliphatiques secondaires, une amine aliphatique d’acyle, un ester de carbamate : une amine diacyle et des amides primaires.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, de l’eau/humidité et de la chaleur. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. À conserver au frais.
Spécification
Identifiants chimiques
13826-86-3
132.81
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
11073463
BF4NO2
MFCD00011432
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nitronium tetrafluoroborate
13826-86-3
NO2BF4
UN3260
Decomposes in water.
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
132.81
132.81
Moisture sensitive
∽240°C (decomposition)
BF4NO2
MFCD00011432
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
dioxoamine; tetrafluoroboranuide
11073463
96%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P341-P305+P351+P338-P310-P342+P311-P363-P501c
H314-H334
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-533-5
missing translation for 'rtecsNumber' : QX8620000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C