Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11479586
Tétrafluoroborate de nitronium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479586
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11479586
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20167.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Nitronium tetrafluoroborate has been shown to be a versatile nitrating agent for nitrogen compounds, giving the corresponding N-nitro derivative when reacted with secondary aliphatic amines, an acyl aliphatic amine, a carbamate ester: a diacyl amine and primary amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été démontré que le tétrafluoroborate de nitronium est un agent de nitration polyvalent pour les composés azotés, donnant le dérivé de N-nitro correspondant en réaction avec les amines aliphatiques secondaires, une amine aliphatique d’acyle, un ester de carbamate : une amine diacyle et des amides primaires.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, de l’eau/humidité et de la chaleur. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13826-86-3
Formule moléculaire BF4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 132.81
Numéro MDL MFCD00011432
Clé InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 11073463
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitronium tetrafluoroborate
Point de fusion ∽240°C (decomposition)
Quantité 5 g
Formule linéaire NO2BF4
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Nom IUPAC dioxoamine; tetrafluoroboranuide
Poids de la formule 132.81
Pourcentage de pureté 96%
Sensibilité Moisture sensitive
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251568 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberB20167.14,B20167.22,B20167.06
Numéro de lot10244688 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2023 Catalog NumberB20167.14,B20167.22,B20167.06
Numéro de lotJ23R053 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20167.14,B20167.22,B20167.06
Numéro de lot10219872 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20167.14,B20167.22,B20167.06
Numéro de lot10230494 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20167.14,B20167.22,B20167.06
Nom du produit
Tétrafluoroborate de nitronium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >