Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499586
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Nitronium tetrafluoroborate has been shown to be a versatile nitrating agent for nitrogen compounds, giving the corresponding N-nitro derivative when reacted with secondary aliphatic amines, an acyl aliphatic amine, a carbamate ester: a diacyl amine and primary amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été démontré que le tétrafluoroborate de nitronium est un agent de nitration polyvalent pour les composés azotés, donnant le dérivé de N-nitro correspondant en réaction avec les amines aliphatiques secondaires, une amine aliphatique d’acyle, un ester de carbamate : une amine diacyle et des amides primaires.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, de l’eau/humidité et de la chaleur. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13826-86-3
Formule moléculaire BF4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 132.81
Numéro MDL MFCD00011432
Clé InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
CID PubChem 11073463
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitronium tetrafluoroborate
Point de fusion ∽240°C (decomposition)
Quantité 100 g
Formule linéaire NO2BF4
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Nom IUPAC dioxoamine; tetrafluoroboranuide
Poids de la formule 132.81
Pourcentage de pureté 96%
Sensibilité Moisture sensitive