Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ P-Zero Code produit.: 12765925
Ajouter au panier
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ P-Zero
Code produit. 12765925
9
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Code produit. 12765925
Marque: Ansell BPZS90
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en polychloroprène stériles sans poudre offrent une résistance chimique et un faible comptage des particules. Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
  • Sans poudre, sans latex
  • Testé conformément à la norme ASTM D6978
  • Propriétés ESD
  • Manchette perlée pour une force
  • Résistance aux produits chimiques
  • Emballage EasyTear non-particulant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 0,65
Couleur Naturel
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polychloroprène
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7 mil
Épaisseur (métrique) 0,18 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BPZS90
Séries BioClean™ P-Zero BPZS
Résistance à la traction 9 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Afficher plus Afficher moins
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Nitritex Bioclean glove range
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ P-Zero >