Learn More
Ansell Gants de salle blanche en latex stérile BioClean™ Maxima BLL
Description
Les gants en latex stériles pour salles blanches offrent une couverture et une protection supplémentaires au bras supérieur.Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
- Couleur naturelle
- Spécifiques main droite / main gauche, forme anatomique
- Surface texturée pour une meilleure préhension
- Manchette à bord roulé pour une stabilité sur le bras
- Niveau garanti de stérilité 10-6
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Spécifique |
Matériau | Latex |
Palm Thickness (English) | 7 mil |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Nitritex Bioclean glove range
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
22-0844 | Certificat d'irradiation | 14/11/2024 | BLLS85 |
L42209020 | Certificat d'irradiation | 06/04/2023 | BLLS85 |
22-0844 | Certificat de conformité | 14/11/2024 | BLLS85 |
L42209020 | Certificat de conformité | 06/04/2023 | BLLS85 |
L42211017 | Certificat de stérilité | 24/02/2023 | BLLS85 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
9Heures
19Minutes
47Secondes
2 -
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
26Heures
19Minutes
47Secondes
2Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %