Learn More
Ansell Gants en nitrile BioClean™ Biotac BIOTAC Code produit.: 15268168
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ansell Gants en nitrile BioClean™ Biotac BIOTAC
Code produit. 15268168
L
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Code produit. 15268168
Marque: Ansell BIOTACL
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants sans latex et sans poudre pour salles blanches sont flexibles et résistants à une large gamme de produits chimiques.
  • Longueur 12 po
  • Ambidextres
  • AQL 1,5
  • Doigts texturés, sans poudre
  • Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
  • Propriétés ESD
  • Traités pour garantir la compatibilité avec la norme ISO de classe 5
  • Conviennent à la production et à la fabrication, aux environnements contrôlés et critiques, aux laboratoires et à la R&D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 100/ISO 5
AQL 1,5
Couleur Blanc
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions L
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6,7 ml
Épaisseur (métrique) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BIOTAC-L
Séries BioClean™ Biotac BIOTAC
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Afficher plus Afficher moins
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Ansell Gants en nitrile BioClean™ Biotac BIOTAC >