Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nile Red 99 % Code produit.: 10464311
Thermo Scientific Chemicals Nile Red 99 %
Code produit. 10464311
100 mg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10464311
Marque: Thermo Scientific Chemicals 415711000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7385-67-3
Formule moléculaire C20H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 318.38
Numéro MDL MFCD00011639
Clé InChI VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Nile blue A oxazone
CID PubChem 65182
ChEBI CHEBI:52169
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Spécification
Nom chimique ou matériau Nile Red
Point de fusion 203.0°C to 205.0°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 27, II, 468
Merck Index 15, 6628
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, chloroform, thf,, ethanol, dmso, cs2, benzene, nitrobenzene, pyridin, e, hexane, diethyl ether
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC 8-(diethylamino)-12H-10-oxa-5-azatetraphen-12-one
Poids de la formule 318.38
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Ultraviolet visible 98.5% min.
Spectrométrie UV Complies
Couleur Rouge foncé à rouge
Quantité 100 mg
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0457724 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2023 Catalog Number415710010,415711000
Numéro de lotA0453709 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number415710010,415711000
Numéro de lotA0450812 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number415710010,415711000
Numéro de lotA0082001 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number415710010,415711000
Numéro de lotA0395995 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number415710010,415711000
Identifiant produit
  • Nile Red
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Nile Red 99 % >