Learn More
Nicotine ditartrate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10641853
Nicotine ditartrate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10641853
50 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
50 g
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 10641853
Marque: Thermo Scientific Acros 415660500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6019-06-3
Poids moléculaire (g/mol) 498.44
Numéro MDL MFCD00150899
Clé InChI LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
Synonyme (-)-Nicotine di-(+)-hydrogen tartrate dihydrate
Nom IUPAC N-{3-[(2Z)-5-chloro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidène]-4-oxocyclohexa-1,5-dien-1-yl}-2-méthylpropanamide
SMILES O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Nicotine ditartrate dihydrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 97.0°C to 100.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H30N2O14
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C)
Poids de la formule 498.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nicotine ditartrate dihydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nicotine ditartrate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >