Learn More
Nicotine ditartrate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10016722
Nicotine ditartrate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10016722
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 10016722
Marque: Thermo Scientific Acros 415660100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6019-06-3
Poids moléculaire (g/mol) 498.44
Numéro MDL MFCD00150899
Clé InChI LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
Synonyme (-)-Nicotine di-(+)-hydrogen tartrate dihydrate
Nom IUPAC N-{3-[(2Z)-5-chloro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidène]-4-oxocyclohexa-1,5-dien-1-yl}-2-méthylpropanamide
SMILES O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotine ditartrate dihydrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 97.0°C to 100.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H30N2O14
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C)
Poids de la formule 498.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466279 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog Number415660500,415660100
Numéro de lotA0453971 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number415660500,415660100
Numéro de lotA0460487 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/02/2024 Catalog Number415660500,415660100
Numéro de lotA0394457 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number415660500,415660100
Numéro de lotA0405994 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number415660500,415660100
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nicotine ditartrate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Nom du produit
Nicotine ditartrate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >