Learn More
(S)-(-)-Nicotine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409563
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11409563
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12398.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Des études menées en laboratoire ont montré que la L-Nicotine, nº CAS 54-11-5, atténuait les habitudes de tabagisme.Elle est également connue sous le nom de 3-(1-méthyle-2- pyrrolidinyl)pyridine ou (S)-(-)-nicotine.
(S)-(-)-Nicotine is utilized as a therapeutic agent to eliminate smoking with the damage it does to health. It is widely used as a drug to enhance the memory or other cognition functions, which is second to caffeine. Lesser levels of nicotine given in the form of gum, may help to eliminate smoking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Miscible avec de lʼeau, de lʼalcool, de lʼéther et du pétrole léger.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-11-5
Formule moléculaire C10H14N2
Numéro MDL MFCD00006369
Clé InChI SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Synonyme nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
CID PubChem 89594
ChEBI CHEBI:17688
Nom IUPAC 3-[(2S)-1-méthylpyrrolidine-2-yl]pyridine
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Nicotine
Point de fusion °C to 79°C
Densité 1.017
Point d’ébullition 245°C to 248°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Indice de réfraction 1.5265
Quantité 25 g
Numéro UN UN1654
Beilstein 82109
Sensibilité Air and light sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,6524
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether and light petroleum.
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 162.236
Poids de la formule 162.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-Nicotine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nicotine