Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces nickelées avec mâchoires à revêtement en vinyle
Maintenez en place la verrerie délicate du laboratoire grâce aux pinces nickelées Usbeck Laborgeraete™. Le mécanisme d’ouverture sur deux cotés permet aux mâchoires de se répartir uniformément pour plus de stabilisation et d’équilibre. .
Marque:  Usbeck Laborgeraete™ 2564
Code produit. 10700703
  • 17.45€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Zinc moulé sous pression
  • Revêtement de poudre
  • Mâchoires à revêtement en vinyle nickelées
Spécification
Spécification
1 de chaque
Nickelé
250 mm
Pince
38 à 60 mm
Vinyle
Nom du produit
Usbeck Laborgeraete™ Pinces nickelées avec mâchoires à revêtement en vinyle > Diam. réglable : 38 à 60 mm