Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces nickelées avec mâchoires à revêtement en vinyle
Maintenez en place la verrerie délicate du laboratoire grâce aux pinces nickelées Usbeck Laborgeraete™. Le mécanisme d’ouverture sur deux cotés permet aux mâchoires de se répartir uniformément pour plus de stabilisation et d’équilibre. .
16.02€ - 19.40€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Pince |
Matériau | Nickelé |
Jaw Type | Vinyle |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10533762
|
Usbeck Laborgeraete™
2554 |
20 à 40 mm |
17.16€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10208821
|
Usbeck Laborgeraete™
2544 |
de 12 à 25 mm |
16.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10700703
|
Usbeck Laborgeraete™
2564 |
38 à 60 mm |
17.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10288861
|
Usbeck Laborgeraete™
2574 |
30 à 80 mm |
19.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Zinc moulé sous pression
- Revêtement de poudre
- Mâchoires à revêtement en vinyle nickelées
Spécification
1 de chaque | |
Pince | |
Nickelé | |
Vinyle |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usbeck Laborgeraete™ Pinces nickelées avec mâchoires à revêtement en vinyle