Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter modifiées Neurostrade; série 7000 avec aiguille à connecteur moleté
Code produit. p-6877014
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
1,0 μl
1 μl
2,0 μl
2 μl
Calibre d’aiguille:
30 G
32 G
Numéro de pointe d’aiguille:
3
4
Modèle:
7000,5 KH
7001 KH
7002 KH
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16317051
Marque: Hamilton™ 6545702
Dans un premier temps une industrie, les Neuros distribuent avec précision 50 nl à 100 μL de liquide grâce à une aiguille ultrafine protégée par un manchon conçu sur mesure. Les Neuros minimisent les dommages sur le site d’injection en augmentant la rigidité des aiguilles et en fournissant un microvolume de liquide à un emplacement exact.
  • La rigidité des aiguilles améliore la précision du site d’insertion
  • Un minimum de lésions tissulaires réduit la variabilité de l’injection
  • Réduction de la perte d’échantillons pour économiser de l’argent et des matériaux
  • L’aiguille à jauge fine crée des sites d’injection plus petits
  • La compatibilité avec la plupart des pompes à perfusion et des supports stéréotaxiques facilite l’intégration dans les procédés existants
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Fil de tungstène (piston)
Calibre d’aiguille 32 G
Diamètre (impériale) interne 0,004 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,004 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,10 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,009 in
Diamètre (impériale) externe 0,308 in
Diamètre (métrique) interne 0,103 mm
Diamètre (métrique) externe 7,82 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,229 mm
À utiliser avec (application) Injections animales contrôlées
Longueur (métrique) 0 à 20 mm
Type de produit Modified Microliter
Pression max. 6000 psig (413,7 bars)
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 7000,5 KH
Numéro de pointe d’aiguille 4
Volume (métrique) 0,5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille Ajustables de 0 à 20 mm
Type de connexion Connecteur moleté