Learn More
Ansell™ Gants immergeables en néoprène Neotop™ série 29-500
Idéal pour une utilisation dans des conditions de froid : le néoprène maintient sa superbe élasticité même à basse température. Les gants immergeables en néoprène Ansell Edmont™ Neotop™ série 29-500 protègent contre une large gamme d’acides, de caustiques, d’alcools et de nombreux solvants.
Marque: Ansell™ 29500070BP
28.53 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
Idéal pour une utilisation dans le froid : le néoprène garde son incroyable élasticité même à basse température.Les gants d’immersion en néoprène Ansell Edmont™ Neotop™ série 29-500 protègent contre une large gamme d’acides, de produits caustiques, d’alcools et de nombreux solvants.
- Doux, confortable et absorbant
- Offre une flexibilité supérieure
- Contient du caoutchouc naturel
- Fatigue moins les mains que les autres gants lourds
- Doublure en coton pur
- Les applications comprennent l’agriculture, les industries chimiques, le raffinage du pétrole et de l’essence, le nettoyage et l’entretien
Spécification
Latex de caoutchouc | |
Oui | |
7 | |
0,75 mm | |
Structuré | |
12 paires | |
29-500 |
Néoprène | |
Gants pour immersion | |
29 / 500 | |
Noir | |
Floc de coton | |
Acides, caustiques, alcools et nombreux solvants |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant