Learn More
Abeba™ Chaussures 4055 Nature
La semelle ergonomique en liège recouverte de cuir est antistatique.
Marque: Abeba™ 4055/39
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Semelle ergonomique en liège recouverte de cuir
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Zone de coup de pied ajustable
- Attache de boucle
- Résistant à l'huile et à l'essence
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Liège, Caoutchouc | |
39 | |
4055 |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 4055 Nature > Taille : 39
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu