Learn More
Carl Roth™ Natural Rubber Rotilabo™ Gas Bag
Made of natural rubber. Roth Carl™ Natural Rubber Rotilabo™ Gas Bag ideal for mixing or short-term storage of gases.
Marque:  Carl Roth™ 0933.1
Encompass_Preferred
Code produit. 10610833
  • 19.64€ / 100 pièces
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Egg-shaped
  • Maximum circumference approx. 85cm
  • Assorted colours
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Carl Roth™ Natural Rubber Rotilabo™ Gas Bag