missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ GMCLab™ Fixed-Speed Mini-Centrifuge

Quickly separate solid-liquid mixtures with this space-saving fixed-speed mini-centrifuge. Gilson™ GMCLab™ Fixed-Speed Mini-Centrifuge can be easily integrated onto your busy workbench.

Marque:  Gilson™ F110731

Code produit. 12356162

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Microcentrifugeuse GmCLab
• Vitesse fixe 6000 t/min
• Encombrement minimum
• 2 rotors interchangeables en standard
• Démarrage instantané par pression sur un bouton
• Arrêt en quelques secondes dès que le couvercle est relâché
• Possibilité de bloquer le couvercle en position fermée pour des centrifugations plus longues
• Interrupteur de sécurité arrêtant la rotation à l'ouverture du couvercle
• Microcentrifugeuse GmCLab
• Inclus avec rotor 6 x 1,5/2mL 2000 xg, 6 adaptateurs pour microtube 0,5mL etrotor 2 barrettes de 8 tubes PCR 0,2mL ou 16 tubes individuels, 1175 xg avec rotor pour 6 microtubes type Eppendorf 1,5 ou 2mL, 6 adaptateurs pour microtube
• Type Eppendorf 0,5mL et rotor pour 2 barrettes de 8 tubes PCR™ 0,2mL ou 16 tubes 0,2mL individuels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

8 x 1.5/2 mL Tubes and 2 strips of 8 x 0.2 mL Tubes
155 mm
Micro-tubes rotor, PCR strip rotor
Dynamic brake
125 mm
6,000 rpm for microtube rotor, 6,200rpm for PCR tube strips rotor
90% of Rated speed within 5 sec.
175 mm
5°C to 35°C
1 A
230 V 50/60 Hz
1,290 to 2,910 x g (microtube rotor), 1,820 to 2,690 x g (PCR tube strips rotor)
Oui
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Gilson™ GMCLab™ Fixed-Speed Mini-Centrifuge > Capacity: 8 x 1.5/2mL and 2 strips of 8 x 0.2mL tubes

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis