Learn More
Thermo Scientific™ Flacons économique National
Les flacons économiques Thermo Scientific™ National existent en transparent ou ambré et dans plusieurs styles pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
139.00€ - 330.30€
Spécification
Volume (métrique) 2 ml
Volume (métrique) de travail 2 ml
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Couleur Type Volume (métrique) de travail Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Type Volume (métrique) de travail Prix Quantité et disponibilité  
11573830
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-701
Clear Crimp Top Vial 2 ml N/A N/A N/A
11583830
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-702
Amber Crimp Top Vial 2 ml N/A N/A N/A
11593830
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-703
Clear Clear 2 ml N/A N/A N/A
13287489
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-711
Ambré Bouchon à clipser 2 mL N/A N/A N/A
10003873
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-714
Transparent Flacon à vis 2 mL N/A N/A N/A
11702197
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-715
Amber Flacon à vis 2 ml N/A N/A N/A
11563860
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-730
Clear Flacon à vis 2 ml N/A N/A N/A
11573860
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-731
Amber Flacon à vis 2 ml N/A N/A N/A
Description
Description
Les flacons économiques Thermo Scientific™ National existent en transparent ou ambré et dans plusieurs styles pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
Spécification
Spécification
2 ml
2 ml
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons économique National