Learn More
Thermo Scientific™ Flacons économique National
Code produit. 10003873 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Type:
Bouchon à clipser
Flacon à sertir
Flacon à vis
Transparent
Volume (métrique) de travail:
2 ml
2 mL
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10003873
Marque: Thermo Scientific™ 60180714
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les flacons économiques Thermo Scientific™ National existent en transparent ou ambré et dans plusieurs styles pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
Les flacons économiques Thermo Scientific™ National existent en transparent ou ambré et dans plusieurs styles pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 60180-714
Couleur Transparent
Volume (métrique) 2 ml
Volume (métrique) de travail 2 mL
Type Flacon à vis
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Agilent, PE, Shimadzu, Varian