Learn More
Thermo Scientific™ Flacons économique National
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Type:
Bouchon à clipser
Flacon à sertir
Flacon à vis
Transparent
Volume (métrique) de travail:
2 ml
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Les flacons économiques Thermo Scientific™ National existent en transparent ou ambré et dans plusieurs styles pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
Spécification
Spécification
| Description | 60180-711 |
| Couleur | Ambré |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Volume (métrique) de travail | 2 ml |
| Type | Bouchon à clipser |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific, Agilent, PE, Shimadzu, Varian |