Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice non modifiées CCMHP Nano-SIL sur plaques en verre
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Indicateur fluorescent:
Néant
UV254
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Beskrivning
- Nano silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m2/g, taille moyenne des pores 60Å, volume spécifique des pores 0,75 ml/g, granulométrie de 2 à 10 µm
- Indicateur : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Liant : produit hautement polymérique, stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Specifikationer
Specifikationer
| Matériau | Silice 60 |
| Granulométrie | 2 à 10 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Plaque en verre |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,20 mm |
| Dimensions (L x l) | 10 x 10 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering