Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice non modifiées CCMHP Nano-SIL sur plaques en verre
Code produit. 10328501 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Indicateur fluorescent:
Néant
UV254
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10328501
Marque: Macherey-Nagel™ 811022
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez les mélanges avec des séparations nettes, des temps de développement courts et de courtes distances de migration. Les couches de silice nano-SIL non modifiées CCMHP sur plaques en verre ont une sensibilité de détection accrue par rapport aux plaques SIL G.
  • Nano silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m2/g, taille moyenne des pores 60Å, volume spécifique des pores 0,75 ml/g, granulométrie de 2 à 10 µm
  • Indicateur : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Liant : produit hautement polymérique, stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Matériau Silice 60
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Dimensions (L x l) 10 x 10 cm