Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque Nano-SIL CN/UV254 CCMHP
Marque:  Macherey-Nagel™ 811116
Code produit. 10499741
  • 595.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Nano-SIL CN
60 Å
Plaque HPTLC
Hormones stéroïdiennes, phénols, conservateurs
∼500 m2/g
10 x 20 cm
2 à 10 μm
25/boîte
UV254
0,75 ml/g
0,2 mm
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Plaque Nano-SIL CN/UV254 CCMHP > Taille de la plaque : 10 x 20 cm