Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEBD à col large Nalgene™ avec bouchon Code produit.: 10044180
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons en PEBD à col large Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 10044180
125 ml, 38 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Code produit. 10044180
Marque: Thermo Scientific™ 21030004
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Voyez clairement les niveaux de liquides des flacons en PEBD à col large avec bouchon résistant aux chocs.
Voyez clairement les niveaux de liquides des flacons en PEBD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon qui résistent aux chocs. Ces flacons translucides en polyéthylène basse densité conviennent parfaitement au stockage des produits chimiques et des étalons, ainsi qu’à la collecte et au stockage de l’eau distillée. La teneur en métaux à l’état de traces extrêmement basse du PEBD fait de ces flacons une solution idéale pour les analyses de métaux présents à l’état de traces. Excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools Le col large facilite le remplissage. L’étanchéité† est garantie.
  • Très faible teneur en métaux présents à l’état de traces du PEBD faisant de ces flacons la solution idéale pour les analyses de métaux présents à l’état de traces
  • Flacons polyvalents grâce à leur excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools ; conviennent à l’expédition des liquides
  • Peuvent être utilisés dans le congélateur à 100-°C (-148°F) pour un stockage à long terme
  • Les bouchons sans liner assurent l’étanchéité† sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer les solutions
Inclut :
Bouchons à vis en PP
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau LDPE
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 38 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 99 mm
Type de produit Flacon à col large
Hauteur (impériale) 3,38 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1420761 Type de certificatCertificat de conformité Date06/02/2025 Catalog Number2103-0004
Numéro de lot1414614 Type de certificatCertificat de conformité Date18/10/2024 Catalog Number2103-0004
Numéro de lot1409700 Type de certificatCertificat de conformité Date01/08/2024 Catalog Number2103-0004
Numéro de lot1404160 Type de certificatCertificat de conformité Date05/04/2024 Catalog Number2103-0004
Numéro de lot1403323 Type de certificatCertificat de conformité Date04/04/2024 Catalog Number2103-0004
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons en PEBD à col large Nalgene™ avec bouchon >