Learn More
Fisherbrand™ Flacons PEBD translucides Code produit.: 11563232
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Flacons PEBD translucides
Code produit. 11563232 Tous les produits Fisherbrand Produits
125 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Code produit. 11563232
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons pour de nombreuses applications générales de stockage en laboratoire. Les flacons en PEHD translucide Fisherbrand™ sont étanches et offrent une bonne résistance chimique.
  • Flacons transparents à usage général
  • Bouchon à vis bleu en polypropylène
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Translucide
Comprend Bouchon à vis en polypropylène bleu
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 12/boîte
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 80 mm
Type de produit Flacon à col large
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38/R3
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons PEBD translucides >