Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO à col large de qualité laboratoire Nalgene™ avec bouchon
Stockez vos échantillons lorsque l’autoclavage est nécessaire grâce aux flacons en PPCO à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™.
24.50€ - 201.00€
Spécification
Couleur | Naturels, transparents |
---|---|
Description | Flacon à col large de qualité laboratoire |
Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Naturels, transparents |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10404671
|
Thermo Scientific™
2105-0001 |
30 ml | 28 mm |
24.50€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11769813
|
Thermo Scientific™
2105-0002 |
60 ml | 28 mm |
28.70€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10404501
|
Thermo Scientific™
2105-0004 |
125 ml | 38 mm |
42.95€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10414501
|
Thermo Scientific™
2105-0008 |
250 ml | 43 mm |
56.60€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10748331
|
Thermo Scientific™
2105-0016 |
500 ml | 53 mm |
97.75€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12809825
|
Thermo Scientific™
2105-0016 |
500 ml | 53 mm |
201.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10058240
|
Thermo Scientific™
2105-0032 |
1 l | 63 mm |
58.50€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Stockez vos échantillons lorsque l’autoclavage est nécessaire grâce aux flacons en PPCO à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™.
Caractéristiques :- Excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools
- Translucides pour faciliter l’aperçu des niveaux de liquides
- Large col pour faciliter le remplissage
- Les capuchons sans joint assurent une étanchéité† sans liner qui peut se déformer, entraîner des fuites et contaminer vos solutions
- Autoclavables
Contenu :
Bouchon vissant en polypropylène
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
Spécification
Naturels, transparents | |
Copolymère de polypropylène (PPCO) | |
Naturels, transparents | |
Oui | |
Col large | |
Flacon de qualité laboratoire à col large | |
Polypropylène (PP) | |
Non |
Flacon à col large de qualité laboratoire | |
Non stérile | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016.Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI. | |
Autoclavables | |
Rond | |
Sans joint | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.