Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col large de qualité laboratoire Nalgene™
Effectuez d’innombrables applications sur le terrain grâce aux flacons polyvalents en PEHD à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™.
24.00€ - 214.00€
Spécification
Description | Flacon à col large de qualité laboratoire |
---|---|
Matériau | PEHD |
Certifications/Conformité | Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. |
Closure Included | Oui |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10353501
|
Thermo Scientific™
2104-0001 |
30 ml | 28 mm |
24.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12891294
|
Thermo Scientific™
2104-0002 |
60 ml | 28 mm |
121.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10569831
|
Thermo Scientific™
2104-0004 |
125 ml | 38 mm |
41.90€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10623141
|
Thermo Scientific™
2104-0008 |
250 ml | 43 mm |
54.35€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10633141
|
Thermo Scientific™
2104-0016 |
500 ml | 53 mm |
88.65€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10547341
|
Thermo Scientific™
2104-0032 |
1 l | 63 mm |
56.30€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10652123
|
Thermo Scientific™
2104-0048 |
1500 ml | 63 mm |
214.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Beschreibung
Effectuez d’innombrables applications sur le terrain grâce aux flacons polyvalents en PEHD à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™. Ils présentent une excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools et sont adaptés à la congélation jusqu’à -100°C ; leur étanchéité† est garantie.
Caractéristiques :- Leur excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des substances corrosives assure la polyvalence de ces flacons et les rend indispensables dans votre laboratoire
- Parfaits pour le stockage, l’expédition et le conditionnement des liquides : leurs parois uniformes assurent leur durabilité et leur résistance aux fissures et aux perforations
- Les capuchons sans joint assurent une étanchéité ultime, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
Contenu :
Bouchon vissant en polypropylène
Spezifikation
Flacon à col large de qualité laboratoire | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. | |
Non | |
Flacon de qualité laboratoire à col large | |
Non |
PEHD | |
Oui | |
Col large | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.