Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col large de qualité laboratoire Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12891294
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
1500 ml
Quantité:
12/Pk.
12/Pk., 48/Cs.
12/Pk., 72/Cs.
6/Pk., 24/Cs.
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
6 pièces
72 pièces
Code produit. 12891294
Marque: Thermo Scientific™ 21040002
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez d’innombrables applications sur le terrain grâce aux flacons polyvalents en PEHD à col large de qualité laboratoire.
Effectuez d’innombrables applications sur le terrain grâce aux flacons polyvalents en PEHD à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™. Ils présentent une excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools et sont adaptés à la congélation jusqu’à -100°C ; leur étanchéité† est garantie.
Caractéristiques :
  • Leur excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des substances corrosives assure la polyvalence de ces flacons et les rend indispensables dans votre laboratoire
  • Parfaits pour le stockage, l’expédition et le conditionnement des liquides—leurs parois uniformes assurent leur durabilité et leur résistance aux fissures et aux perforations
  • Les capuchons sans liner assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Participent au programme de marquage ACT My Green Labs pour l’accessibilité, la cohérence et la transparence en matière de durabilité des produits
Inclut :
Bouchon à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon à col large de qualité laboratoire
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
Matériau PEHD
Nbre par carton 72/Cs.
Nb par paquet 12/Pk.
Quantité 12/Pk., 72/Cs.
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 28 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Jetable Non
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 86 mm
Type de produit Flacon de qualité laboratoire à col large
Largeur (impériale) 1,53 po
Hauteur (impériale) 3,39 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.