Learn More
Thermo Scientific™ Protections de surface Versi-Dry™
Absorbez rapidement les déversements et amortissez le matériel de laboratoire cassable grâce à ces protecteurs de surface. Utilisez comme protecteur de paillasse, revêtement de tablette ou d’armoire pour vous protéger contre les produits chimiques les plus agressifs.
163.00€ - 391.00€
Spécification
Type de produit | Protecteur de surface |
---|---|
Absorbance | 750 ml/m^2 |
Code produit | Marque | Description | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10294361
![]() |
Thermo Scientific™
62050-00 |
Rouleau en boîte distributrice | 300 m |
163.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10080851
![]() |
Thermo Scientific™
62060-00 |
rouleau | 300 m |
260.00€
2 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10186280
![]() |
Thermo Scientific™
62065-00 |
Rouleau | 150 pi |
196.00€
91m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10596561
![]() |
Thermo Scientific™
62070-00 |
Rouleau en boîte distributrice | 100 pi |
274.00€
4 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10074350
![]() |
Thermo Scientific™
62080-00 |
Tapis | 18 po |
391.00€
350 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Le support en polyéthylène des protections de surface Versi-Dry™ résiste même aux produits chimiques les plus caustiques.
Utilisation : protection des paillasses, revêtement pour une étagère ou un poste de sécurité et absorption des liquides renversés.
- La surface matelassée protège la verrerie de laboratoire de la casse.
- Le support en polyéthylène résiste même aux produits chimiques les plus caustiques.
- Absorbe jusqu’à 750 ml/m2.
Spécification
Protecteur de surface | |
750 ml/m^2 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.