Learn More
Thermo Scientific™ Protections de surface Versi-Dry™
Le support en polyéthylène des protections de surface Versi-Dry™ résiste même aux produits chimiques les plus caustiques.
Marque:  Thermo Scientific™ 62065-00
134.04 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.36500kg
Code produit. 10186280
  • 189.00€ / 91m
En stock
Description
Le support en polyéthylène des protections de surface Versi-Dry™ résiste même aux produits chimiques les plus caustiques.
Utilisation : protection des paillasses, revêtement pour une étagère ou un poste de sécurité et absorption des liquides renversés.
  • La surface amortie protège la verrerie de la casse en cas de chute ou de renversement
  • Le support en polyéthylène antidérapant résiste aux produits chimiques agressifs et protège votre paillasse contre les déversements et la corrosion
  • La surface plane à basse pile offre une stabilité pour la verrerie susceptible de se renverser
  • Versi-Dry absorbe rapidement jusqu’à 750 ml/m2, absorbant vite les liquides déversés grâce à ses milliers de cellules ‟assoiffées”
Spécification
Spécification
Protecteur de surface
750 ml/m^2
46 m
51 cm
2 rouleaux
2 boîte
Polyéthylène
150 pi
20 po
Rouleau
Rouleau de 1
Rouleau de linges absorbants standard Versi-Dry 20 po. x 150 pi. ; 2 rouleaux x 150 pi.
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.