Learn More
Thermo Scientific™ Protections de surface Versi-Dry™
Description
Le support en polyéthylène des protections de surface Versi-Dry™ résiste même aux produits chimiques les plus caustiques.
Utilisation : protection des paillasses, revêtement pour une étagère ou un poste de sécurité et absorption des liquides renversés.
- La surface amortie protège la verrerie de la casse en cas de chute ou de renversement
- Le support en polyéthylène antidérapant résiste aux produits chimiques agressifs et protège votre paillasse contre les déversements et la corrosion
- La surface plane à basse pile offre une stabilité pour la verrerie susceptible de se renverser
- Versi-Dry absorbe rapidement jusqu’à 750 ml/m2, absorbant vite les liquides déversés grâce à ses milliers de cellules ‟assoiffées”
Spécification
Spécification
| Type de produit | Protecteur de surface |
| Matériau | Polyéthylène |
| Absorbance | 750 ml/m^2 |
| Longueur (impériale) | 300 m |
| Longueur (métrique) | 91m |
| Largeur (impériale) | 20 po |
| Largeur (métrique) | 51cm |
| Description | rouleau |
| Nbre par carton | 2 rouleaux |
| Nb par paquet | Rouleau de 1 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.