Learn More
Thermo Scientific™ Chambre à vide Nalgene™
Supprimez le risque d’implosion ou d’explosion sous vide total grâce aux chambres à vide Thermo Scientific™ Nalgene™.
276.00€ - 562.00€
Spécification
Type | Chambre à vide |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Chambre à vide Nalgene™ |
Nb par paquet | 1 |
Alert:
N’exposez pas la jarre à des hydrocarbures partiellement halogénés ni à leurs vapeurs. Évitez d’exposer directement la plaque en polycarbonate à des produits chimiques quels qu’ils soient. N’autoclavez pas en cas d’utilisation pour le vide. N’utilisez pas la jarre en polycarbonate (5305-0609) avec des solvants organiques, acides ou bases.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10201451
|
Thermo Scientific™
5305-0609 |
4.7 l | Cuve à cloche en PC transparent ; plaque de vide en polycarbonate blanc avec joint d’étanchéité |
276.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10626181
|
Thermo Scientific™
5305-0910 |
8.3 l | Cuve à cloche en PEI ambrée ; plaque de vide en polycarbonate blanc avec joint d’étanchéité |
355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10330861
|
Thermo Scientific™
5305-1212 |
18.9 l | Cuve à cloche en PEI ambrée ; plaque de vide en polycarbonate blanc avec joint d’étanchéité |
562.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Supprimez le risque d’implosion ou d’explosion sous vide total grâce aux chambres à vide Thermo Scientific™ Nalgene™.
Caractéristiques :- Utile en tant que chambre à environnement contrôlé pour les opérations de dégazage et de lyophilisation
- Disponible en polycarbonate ou en polyéthérimide avec plaque en polypropylène ou polycarbonate blanc
- Transparent
Contient :
- Cloche en PC transparent ou en PEI ambré
- Plaque de vide en polycarbonate blanc avec joint d’étanchéité
Spécification
Chambre à vide | |
Chambre à vide Nalgene™ | |
1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.