Learn More
Thermo Scientific™ Chambre à vide Nalgene™
Supprimez le risque d’implosion ou d’explosion sous vide total grâce aux chambres à vide Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marque: Thermo Scientific™ 5305-0609
198.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.27800kg
Alert:
N’exposez pas la jarre à des hydrocarbures partiellement halogénés ni à leurs vapeurs. Évitez d’exposer directement la plaque en polycarbonate à des produits chimiques quels qu’ils soient. N’autoclavez pas en cas d’utilisation pour le vide. N’utilisez pas la jarre en polycarbonate (5305-0609) avec des solvants organiques, acides ou bases.
Description
Supprimez le risque d’implosion ou d’explosion sous vide total grâce aux chambres à vide Thermo Scientific™ Nalgene™.
Caractéristiques :- Utile en tant que chambre à environnement contrôlé pour les opérations de dégazage et de lyophilisation
- Disponible en polycarbonate ou en polyéthérimide avec plaque en polypropylène ou polycarbonate blanc
- Transparent
Inclut :
- Cloche en PC transparent ou en PEI ambré
- Plaque de vide en polycarbonate blanc avec joint d’étanchéité
Spécification
Polypropylène | |
9.38 po | |
178 mm | |
6,63 po | |
211 mm | |
170 mm | |
237 mm | |
Chambre à vide Nalgene™ |
Chambre à vide | |
Polycarbonate | |
1 | |
Cuve à cloche en PC transparent ; plaque de vide en polycarbonate blanc avec joint d’étanchéité | |
1,25 gal . | |
Transparente | |
2 | |
4.7 l |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.