Learn More
Thermo Scientific™ Chambre à vide Nalgene™
Supprimez le risque d’implosion ou d’explosion sous vide total grâce aux chambres à vide Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marque: Thermo Scientific™ 5305-1212
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 3.36600kg
Alert:
N’exposez pas la jarre à des hydrocarbures partiellement halogénés ni à leurs vapeurs. Évitez d’exposer directement la plaque en polycarbonate à des produits chimiques quels qu’ils soient. N’autoclavez pas en cas d’utilisation pour le vide. N’utilisez pas la jarre en polycarbonate (5305-0609) avec des solvants organiques, acides ou bases.
Description
Supprimez le risque d’implosion ou d’explosion sous vide total grâce aux chambres à vide Thermo Scientific™ Nalgene™.
Caractéristiques :- Utile en tant que chambre à environnement contrôlé pour les opérations de dégazage et de lyophilisation
- Disponible en polycarbonate ou en polyéthérimide avec plaque en polypropylène ou polycarbonate blanc
- Transparent
Inclut :
- Cloche en PC transparent ou en PEI ambré
- Plaque de vide en polycarbonate blanc avec joint d’étanchéité
Spécification
Polycarbonate | |
12 in | |
321 mm | |
12 in | |
330 mm | |
305 mm | |
304 mm | |
Chambre à vide Nalgene™ |
Chambre à vide | |
Polyéthérimide | |
1 | |
Cuve à cloche en PEI ambrée ; plaque de vide en polycarbonate blanc avec joint d’étanchéité | |
5 gal | |
Ambrée transparent | |
1 | |
18.9 l |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.