Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format en PP, 72 x 13 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format 72 x 13 mm en PP Fisherbrand™ sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque: Fisherbrand™ HS27551A
136.77 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En PP.
- Bonnes résistances chimique et thermique (0 à 110°C)
- Non recommandés pour l’autoclavage
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Blanc | |
PP | |
Ouvertures en forme de goutte | |
8/boîte | |
104 x 202 x 59mm | |
202 mm | |
13 mm |
Non autoclavable | |
Tubes (13 mm), Tubes (5 à 10 ml) | |
72 | |
Tubes à essai de 5 à 10 ml | |
0°C à 110°C | |
104 mm | |
59 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format en PP, 72 x 13 mm > Couleur : blanc ; Dimensions (L x l x H) : 104 x 202 x 59 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu