Learn More
Thermo Scientific™ Raccords en Y pour tubulure Nalgene™
Optimisez l’écoulement des liquides avec ces raccords en Y cannelés non coniques, moulés dans de la résine de PP et garantis sans composants d’origine animale.
26.17€ - 188.00€
Spécification
Type de produit | Connecteur de tubulure |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10684402
|
Thermo Scientific™
6152-0125 |
1/8 po de dia. int. |
29.82€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11704743
|
Thermo Scientific™
6152-0187 |
Dia. int. 1,6 mm (3/16 in) |
148.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10186070
|
Thermo Scientific™
6152-0250 |
Dia. int. 1,6 mm (1/4 in) |
26.17€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11850872
|
Thermo Scientific™
6152-0250 |
Dia. int. 1,6 mm (1/4 in) |
157.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15203079
|
Thermo Scientific™
6152-0312 |
Dia. int. 1,6 mm (5/16 in) |
188.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10020601
|
Thermo Scientific™
6152-0312 |
Dia. int. 1,6 mm (5/16 in) |
31.33€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10470913
|
Thermo Scientific™
6152-0375 |
3/8 po |
38.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10778691
|
Thermo Scientific™
6152-0500 |
1/2 po |
44.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15213079
|
Thermo Scientific™
6152-0500 |
1/2 po |
176.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11384535
|
Thermo Scientific™
6152-0375 |
3/8 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15293069
|
Thermo Scientific™
6152-0125 |
1/8 po de dia. int. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Optimisez l’écoulement des liquides avec ces raccords en Y cannelés non coniques pour tubulure Thermo Scientific™ Nalgene™, moulés dans de la résine de polypropylène et garantis sans composants d’origine animale. Les produits sont conditionnés dans un emballage double pour garantir leur propreté.
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavables
Spécification
Connecteur de tubulure | |
Autoclavables | |
PP |
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.