Learn More
Thermo Scientific™ Raccords en Y pour tubulure Nalgene™
Optimisez l’écoulement des liquides avec ces raccords en Y cannelés non coniques, moulés dans de la résine de PP et garantis sans composants d’origine animale.
Marque: Thermo Scientific™ 6152-0250
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.19800kg
Description
Optimisez l’écoulement des liquides avec ces raccords en Y cannelés non coniques pour tubulure Thermo Scientific™ Nalgene™, moulés dans de la résine de polypropylène et garantis sans composants d’origine animale. Les produits sont conditionnés dans un emballage double pour garantir leur propreté.
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavables
Spécification
Connecteur de tubulure | |
Autoclavables | |
1/4 in. | |
Dia. int. 1,6 mm (1/4 in) |
Connecteur de type Y | |
PP | |
6,35 mm | |
72 |
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.