Learn More
Thermo Scientific™ Raccords en Y pour tubulure Nalgene™
Optimisez l’écoulement des liquides avec ces raccords en Y cannelés non coniques, moulés dans de la résine de PP et garantis sans composants d’origine animale.
Marque: Thermo Scientific™ 6152-0125
24.04 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
Optimisez l’écoulement des liquides avec ces raccords en Y cannelés non coniques pour tubulure Thermo Scientific™ Nalgene™, moulés dans de la résine de polypropylène et garantis sans composants d’origine animale. Les produits sont conditionnés dans un emballage double pour garantir leur propreté.
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavable
Spécification
Connecteur de tubulure | |
Autoclavables | |
0,125 po | |
1/8 po de dia. int. |
Connecteur de type Y | |
PP | |
3,175 mm | |
72 |
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.