Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Low Particulate/Low Metals Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure Code produit.: 11339684
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Nalgene™ Low Particulate/Low Metals Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Code produit. 11339684
500 ml, 28 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
24 mm
28 mm
38 mm
Code produit. 11339684
Marque: Thermo Scientific™ 3816000016
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez le stockage et l’échantillonnage de principes pharmaceutiques actifs et de produits intermédiaires en vrac grâce à ces flacons, certifiés conformes aux niveaux de particules et de métaux à l’état de traces.
Échantillonnez et stockez les principes pharmaceutiques actifs et les produits intermédiaires en vrac de manière optimale grâce aux flacons à faible taux de particules /de métaux Thermo Scientific™ Nalgene™ fabriqués en Teflon™ FEP avec bouchon, certifiés pour contenir moins de 20 particules par ml à 0,3 μm et plus. Métaux certifiés pour des niveaux de microgrammes par litre (ppb). Excellent pour le stockage des produits chimiques de haute pureté, ce produit comprend un certificat de qualité qui garantit que le produit a été testé et accepté conformément aux spécifications.
Caractéristiques :
  • Certifiés conformes aux niveaux de particules et de métaux à l’état de traces
  • Les bouchons en ETFE sans joint Tefzel™ assurent une étanchéité† parfaite, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Possèdent une flexibilité, une résistance aux impacts et une excellente visibilité du contenu pour un large éventail d’utilisations dans le laboratoire
  • Excellente résistance chimique à presque tous les produits chimiques de laboratoire
  • Excellents pour le stockage des produits chimiques de haute pureté
  • Non stériles / autoclavables
  • Translucides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 200 ml (16 oz)
Couleur transparent
Description Flacon à faible taux de particules / de métaux
Diamètre (métrique) intérieur de col 20 mm
À utiliser avec (application) Storage, Transportation ​
Matériau Téflon™ FEP
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) -100°C to 260°C
Couleur de bouchon Blanc
Faible taux de particules Oui
Finition de col 28 mm
Certifications/Conformité Certifiés conformes aux niveaux de particules et de métaux à l’état de traces. Métaux certifiés conformes aux niveaux microlitriques (ppb) : <0.20 pour Hg, <0.5 pour Be, <1.0 pour As, Cd, Pb, <2.0 pour Sb, Se, <5.0 pour Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, <10 pour Ba, Ni, Zn, <75 pour Al, <100 pour Ca, Fe, K, Na. Certifiés pour leur volume contenu de < 20 particules
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 166 mm
Type de produit Flacon à faible taux de particules / de métaux
Largeur (impériale) 2,86 in
Hauteur (impériale) 6,53 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon ETFE Tefzel
Taille du bouchon 28 mm
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotLP4277100 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2024 Catalog Number381600-0016
Numéro de lotLP3289010 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2023 Catalog Number381600-0016
Numéro de lotLP3026070 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2023 Catalog Number381600-0016
Numéro de lotLP1179250 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/08/2021 Catalog Number381600-0016
Numéro de lotLP1197020 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/07/2021 Catalog Number381600-0016
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nalgene™ Low Particulate/Low Metals Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure >