Learn More
Thermo Scientific™ Bocaux droits en PMP à col large Nalgene™ avec bouchon à vis en PP blanc
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10067820
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250mL
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
53 mm
70mm
120 mm
Packungsgröße:
4 pièces
Artikelnummer. 10067820
Marke: Thermo Scientific™ 21171000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Prévenez la casse et la contamination avec les bocaux en PMP de qualité musée qui ne libèrent que que 2 % d’aldéhyde formique par an.
Protégez-vous contre le bris et la contamination avec les jarres droites en PMP à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec vis en polypropylène blanc. Ces excellentes jarres de musées associent une bonne clarté à une excellente résistance aux produits chimiques. Elles sont plus légères que le verre et ne perdent que 2 % d’aldéhyde formique par an.
Caractéristiques :
  • Les jarres de 125 ml à 1 L sont équipées de bouchons en polypropylène blanc avec un renfoncement pour l’empilage
  • Leur bonne clarté et leur excellente résistance aux produits chimiques font de ces jarres des équipements polyvalents dans votre laboratoire.
  • Leurs côtés rectilignes offrent un accès complet et une récupération totale des échantillons.
  • Les cuves de 125 et 250 ml sont adaptées aux mélangeurs Osterizer™ et autres, équipés d’un filetage de jarres Mason
  • Elles ne sont pas étanches aux liquides ; il est déconseillé de les utiliser pour le transport de liquides.
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacité 1000 ml (32 oz)
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4,4 pouces
Diamètre (impériale) intérieur de col 4,4 pouces
Diamètre (métrique) intérieur de col 112 mm
Comprend Bouchon à vis
Matériau PMP (Preventive Maintenance Procedure, Procédure de maintenance préventive)
Nbre par carton 16
Nb par paquet 4
Poids (métrique) 0,18 kg
Clarity Transparent
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 151 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 5,9 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 120 mm
Diamètre (métrique) 112 mm
Type de bouchon Vis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt