Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PET Nalgene™ avec bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
Ces flacons carrés constituent une excellente barrière aux gaz pour le stockage et l’expédition des milieux liquides, tampons et sérums.
262.13€ - 341.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
Matériau | PET |
Stérilité | Stérile |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15488084
|
Thermo Scientific™
842040-0125 |
125 ml | 38-430 mm | Stérile |
281.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10572225
|
Thermo Scientific™
342040-0250 |
250 ml | 38-430 mm | Stérile |
341.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15485683
|
Thermo Scientific™
842040-0650 |
650 ml | 38-430 mm | Stérile |
274.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15431964
|
Thermo Scientific™
842040-1000 |
1 L | 38-430 mm | Stérile |
262.13€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Assurez une excellente barrière aux gaz pour le stockage et l’expédition des milieux liquides, tampons et sérums avec les flacons de culture carrés en PET Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons légers sont incassables, stériles et présentent une conception carrée peu encombrante.
Caractéristiques :- Polyéthylène téréphtalate avec bouchon en PEHD naturel
- Graduations moulées et bague de col pour une utilisation avec des manchons rétractables inviolables
- Irradié aux rayons gamma jusqu’à 10-6 Niveau garanti de stérilité (SAL)
- Apyrogènes et non cytotoxiques
- Transparence et perméabilité réduite à CO2 et O2
- Le matériau du flacon et du bouchon sont sans composants d’origine animale (ADCF).
- Étanches†
Informations de commande :
Les produits sont conditionnés dans des plateaux sous film plastique thermorétracté. Les plateaux sont conditionnés dans des sachets en PE double emballage à l’intérieur du carton principal.
Spécification
Transparent | |
PET | |
Oui | |
Étroit | |
Flacon pour milieu de culture |
28 mm | |
Stérile | |
Oui | |
Carré | |
38-430 mm |
Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut donner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.