Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PET Nalgene™ avec bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
GREENER_CHOICE
Product Code. 15488084
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
650 ml
1 L
Unit Size:
24 pièces
48 pièces
60 pièces
96 pièces
Product Code. 15488084
Brand: Thermo Scientific™ 8420400125
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Ces flacons carrés constituent une excellente barrière aux gaz pour le stockage et l’expédition des milieux liquides, tampons et sérums.
Ils offrent une excellente étanchéité aux gaz pour les opérations de stockage et d’expédition de milieux de culture liquides, de tampons et de sérums avec les flacons de culture carrés en PET avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons légers, stériles et résistants à l’éclatement sont proposés avec une forme carrée compacte.
Caractéristiques :
  • PET avec bouchon HDPE naturel
  • Conception carrée pour un gain de place
  • Graduations et collier moulés dans la masse pour une utilisation avec des manchons rétractables inviolables
  • Stériles, apyrogènes et non cytotoxiques
  • Excellente barrière à gaz, avec transparence et perméabilité réduite au CO2 et O2
  • Le flacon et le bouchon sont exempts de composés d’origine animale (ADCF)
  • Étanches†
Recommandés dans les cas suivants : Stockage et expédition de milieux de culture liquides, de tampons et de sérums.
Informations de commande :
Les produits sont conditionnés sur plateaux sous film thermorétracté. Les plateaux sont conditionnés en double emballage polyéthylène à l’intérieur du carton grand format. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4,2 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,04 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau PET
Nbre par carton 96
Nb par paquet 24
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Les matériaux utilisés pour les flacons de culture en PET et les bouchons en PEHD sont conformes aux normes en vigueur sur les tests biologiques, notamment USP classe VI, USP <661>, Pharmacopée européenne pour les tests de toxicité anormale
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Fit for Purpose Stérile
Hauteur (métrique) 104 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 4,09 in
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 52 mm
Show More Show Less
Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut donner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.