Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PET Nalgene™ avec bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
Description
Ils offrent une excellente étanchéité aux gaz pour les opérations de stockage et d’expédition de milieux de culture liquides, de tampons et de sérums avec les flacons de culture carrés en PET avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons légers, stériles et résistants à l’éclatement sont proposés avec une forme carrée compacte.
- PET avec bouchon HDPE naturel
- Conception carrée pour un gain de place
- Graduations et collier moulés dans la masse pour une utilisation avec des manchons rétractables inviolables
- Stériles, apyrogènes et non cytotoxiques
- Excellente barrière à gaz, avec transparence et perméabilité réduite au CO2 et O2
- Le flacon et le bouchon sont exempts de composés d’origine animale (ADCF)
- Étanches†
Recommandés dans les cas suivants : Stockage et expédition de milieux de culture liquides, de tampons et de sérums.
Informations de commande :
Les produits sont conditionnés sur plateaux sous film thermorétracté. Les plateaux sont conditionnés en double emballage polyéthylène à l’intérieur du carton grand format. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,5 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,3 po |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,1 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
Matériau | PET |
Nbre par carton | 60 |
Nb par paquet | 30 |
Stérilité | Stérile |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Product Information
Product Information
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1363975 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 342040-0250 |
1359566 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 342040-0250 |
1290967 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 342040-0250 |
1354119 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 342040-0250 |
1358626 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 342040-0250 |
Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut donner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.