Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes en PPCO Nalgene™, 1000 ml
GREENER_CHOICE
Réduisez le risque de contamination lors de la distribution d’eau stérile ou de réactifs avec les pissettes en PPCO autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™.
97.60€ - 111.00€
Spécification
Couleur Translucide
Comprend Tube à fermeture à vis/tige et d’aspiration
Matériau PPCO
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
10618101
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2405-0500
500 ml 28 mm
111.00€
6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10227830
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2405-1000
1000 ml 38-430 mm
97.60€
4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Réduisez le risque de contamination lors de la distribution d’eau stérile ou de réactifs avec les pissettes en PPCO autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons sont flexibles, sans contact et conçus pour une distribution par le haut avec un bouchon et une tige moulés en un seul bloc pour une étanchéité† homogène. Le tube de distribution à tige courbée conserve son coude après l’autoclavage, mais l’angle de courbure peut être modifié à la main, à chaud si vous le souhaitez. Le parfait ajustement du tube de prélèvement et du bouchon empêche toute séparation lorsque le flacon est pressé.
  • Tube à fermeture à vis / tige et de prélèvement en PP
  • L’embout peut être réduit pour augmenter le débit.
Garantie : 90 jours.  Pour les conditions de garantie, veuillez contacter technicalsupport@thermofisher.com.
Spécification
Spécification
Translucide
PPCO
Oui
Non
Cylindrique
PP
Oui
Tube à fermeture à vis/tige et d’aspiration
Non stérile
Autoclavables
Étroit
Pissette
Bouchon
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.