Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes en PPCO Nalgene™, 1000 ml
Description
Réduisez le risque de contamination lors de la distribution d’eau stérile ou de réactifs avec les pissettes en PPCO autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons sont flexibles, sans contact et conçus pour une distribution par le haut avec un bouchon et une tige moulés en un seul bloc pour une étanchéité† homogène. Le tube de distribution à tige courbée conserve son coude après l’autoclavage, mais l’angle de courbure peut être modifié à la main, à chaud si vous le souhaitez. Le parfait ajustement du tube de prélèvement et du bouchon empêche toute séparation lorsque le flacon est pressé.
- Tube à fermeture à vis / tige et d’aspiration en polypropylène
- Extrémité pouvant être raccourcie pour fournir un débit plus important
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Translucide |
Comprend | Tube à fermeture à vis/tige et d’aspiration |
Matériau | PPCO |
Nbre par carton | 24 |
Nb par paquet | 6 |
Stérilité | Non stérile |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7429406010 | Certificat de conformité | 10/03/2025 | 2405-0500 |
7449223010 | Certificat de conformité | 22/01/2025 | 2405-0500 |
7445241010 | Certificat de conformité | 20/01/2025 | 2405-0500 |
7420426010 | Certificat de conformité | 20/12/2024 | 2405-0500 |
7318029010 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 2405-0500 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.