Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes en PPCO Nalgene™, 1000 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 10227830
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
28 mm
38-430 mm
Réduisez le risque de contamination lors de la distribution d’eau stérile ou de réactifs avec les pissettes en PPCO autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™.
Réduisez le risque de contamination lors de la distribution d’eau stérile ou de réactifs avec les pissettes en PPCO autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons sont flexibles, sans contact et conçus pour une distribution par le haut avec un bouchon et une tige moulés en un seul bloc pour une étanchéité† homogène. Le tube de distribution à tige courbée conserve son coude après l’autoclavage, mais l’angle de courbure peut être modifié à la main, à chaud si vous le souhaitez. Le parfait ajustement du tube de prélèvement et du bouchon empêche toute séparation lorsque le flacon est pressé.
  • Tube à fermeture à vis / tige et d’aspiration en polypropylène
  • Extrémité pouvant être raccourcie pour fournir un débit plus important
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz, 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Translucide
Comprend Tube à fermeture à vis/tige et d’aspiration
Matériau PPCO
Nbre par carton 12
Nb par paquet 4
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavables
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 259 mm
Type de produit Pissette
Hauteur (impériale) 10,2 po
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 91,4 mm
Type de bouchon Bouchon
Distribution par le bouchon Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.