Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs à poudre en polypropylène Nalgene™
Les entonnoirs à poudre Thermo Scientific™ Nalgene sont utilisés pour le transfert des poudres.
Marque: Thermo Scientific™ 4252-0080
52.32 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les entonnoirs à poudre Thermo Scientific™ Nalgene sont utilisés pour le transfert des poudres.
Un goulot droit minimise l'engorgement des poudres; des rainures externes laissent s'échapper l'air plus facilement. Résistent à un vaste éventail de produits chimiques et de réactifs. Incassables, ils représentant une alternative avantageuse par rapport au verre.
- En polypropylène incassable et chimiquement compatibles à un vaste éventail de réactifs.
- Convenant à un usage général en laboratoire, ils remplaceront plus durablement les entonnoirs en verre.
- Autoclavables
Spécification
79 mm | |
16 mm | |
85 mm | |
Entonnoir en PP pour poudre de 80 mm | |
36 |
115 ml | |
PP | |
Autoclavables | |
29 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421284 | Certificat de conformité | 20/03/2025 | 4252-0080 |
1337280 | Certificat de conformité | 09/12/2024 | 4252-0080 |
1418341 | Certificat de conformité | 24/11/2024 | 4252-0080 |
1415993 | Certificat de conformité | 31/10/2024 | 4252-0080 |
1412102 | Certificat de conformité | 20/09/2024 | 4252-0080 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.