Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage pour PPAR delta DA GeneBLAzer™
GeneBLAzer™ PPAR delta DA (Division Arrested) cells and PPAR delta-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-delta (PPAR delta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1395
Description
GeneBLAzer™ PPAR delta DA (Division Arrested) cells and PPAR delta-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-delta (PPAR delta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-PPAR delta (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin-C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction. Both PPAR delta DA cells and PPAR delta-UAS-bla HEK 293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of L-165041. In addition, PPAR delta-UAS-bla HEK 293T cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time (data available upon request). Additional testing data using alternate stimuli are also available.
Spécification
Estrone, Génistéine, Diéthylstibestrol, Éthynylestradiol | |
Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire | |
Expédition : Stockage sous glace sèche : -80°C / Azote liquide Quantité suffisante de cellules DA et de substrat pour analyser une plaque de 384 puits. Comprend :cellules PPAR delta HEK 293T DA (K1395A) kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg | |
Fluorescent | |
5467 | |
Cellules PPAR delta HEK 293T DA, kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70μg | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (bêta-lactamase) | |
PPAR delta, NR1C2, PPARD | |
293T (HEK) | |
Récepteurs nucléaires |
4-OH-tam+0.2 nM E2, Tam+0.2 nM E2, 4-OH-tamoxifène, Tamoxifène, RU486+0.2 nM E2, RU486 | |
Cellules à division arrêtée | |
Kit de dosage GeneBLAzer™ PPAR delta DA, 1 plaque, ∽4,800,000 cellules/flacon à 4,800,000 cellules/ml Quantité de cellules, ligne cellulaire 293T (HEK), méthode de détection fluorescente, cible thérapeutique du récepteur nucléaire, rapporteur BLA (Bêta-Lactamase), conservation d’azote liquide | |
Imagerie cellulaire, pharmaceutique et biopharma, identification et validation des cibles et des dérivations, dosages adme/tox à base de cibles, analyse cellulaire, dosages de rapporteurs à base de cellules, dosages de lactamases et à base de cellules, découverte et développement de médicaments, biologie des récepteurs nucléaires, dosages de rapporteurs de récepteurs nucléaires à base de cellules, dosages ADME/tox à base de cibles, dosages d’adme cellulaire, dosages de récepteurs cellulaires nucléaires | |
PPARδ | |
17-β-estradiol | |
1 plaques | |
293T (HEK) | |
Kit de dosage DA delta PPAR | |
GeneBLAzer™ |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
879289 | Certificat d’analyse | 15/04/2017 | K1395 |