Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test Quantofix™
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
Effectuez des analyses rapides et faciles sur place. Les bandelettes de test Quantofix™ Macherey-Nagel™ sont des tests semi-quantitatifs prêts à l’emploi qui changent de couleur en fonction de la concentration d’analyte dans l’échantillon. Lisez les résultats à l’aide de l’échelle de couleurs ou du système Quantofix™ Relax.
Les bandelettes de test Quantofix™ répondent à toutes les exigences d’un test rapide moderne. Les professionnels de l’analyse ainsi que les testeurs occasionnels apprécient les bandelettes de test pour une analyse rapide et facile directement au point d’intérêt. Souvent, ces tests permettent de vérifier rapidement si des paramètres importants sont dans la plage souhaitée. Ils fournissent un résultat immédiat et permettent ainsi une réponse rapide.
- Rapide
- Il suffit de tremper et de lire le résultat
- Fournit les résultats en quelques secondes
- Toujours prêt à l’emploi
- Simplicité
- Aucun étalonnage
- Aucun entretien
- Pas d’accessoires
- Fiable
- Dessiccant dans le bouchon pour une protection optimale des bandes contre l’humidité
- Tableau de couleurs confirmé avec des étalons traçables
- Évaluation automatique avec Quantofix™ Relax pour une documentation sûre
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | CE pour la désinfection / les produits médicaux |
| Code couleur | Jaune à vert |
| Description | Acide peracétique 500 |
| Substances à analyser détectables | Acide peracétique |
| Format | Bandelettes de test semi-quantitatives |
| Type | Réaction redox |
| À utiliser avec (application) | Détermination de l’acide ascorbique |
| Quantité | 50 à 500 mg/l d’acide peracétique |
| Plage | 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/l d’acide peracétique |
| Heure du test | 30 sec |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.